Merck
I6632
Sigma-Aldrich
N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine
~98%
Sinónimos:
iBu-DMT-dG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H37N5O7
Número de CAS:
Peso molecular:
639.70
Beilstein:
3582365
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~98%
Formulario
powder
mp
~150 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C35H37N5O7/c1-21(2)32(42)38-34-37-31-30(33(43)39-34)36-20-40(31)29-18-27(41)28(47-29)19-46-35(22-8-6-5-7-9-22,23-10-14-25(44-3)15-11-23)24-12-16-26(45-4)17-13-24/h5-17,20-21,27-29,41H,18-19H2,1-4H3,(H2,37,38,39,42,43)/t27-,28+,29+/m0/s1
Clave InChI
RMQXDNUKLIDXOS-ZGIBFIJWSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)