Documentos clave
I5258
Sigma-Aldrich
Indoxyl phosphate di-p-toluidine salt
~95%, powder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6NO4P · 2C7H10N
Número de CAS:
Peso molecular:
427.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Ensayo
~95%
Formulario
powder
color
light purple
temp. de almacenamiento
−20°C
Sustratos
Histochemical substrate for alkaline phosphatase.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)