Merck
I5013
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17NO2 · C7H8O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
343.44
Beilstein/REAXYS Number:
5201628
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OCC=C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c