Merck
I4022
Sigma-Aldrich
Hydrogen ionophore II
Sinónimos:
4-Nonadecylpyridine, ETH 1907, Proton ionophore II
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H43N
Número de CAS:
Peso molecular:
345.60
Beilstein:
217205
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccncc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-20-22-25-23-21-24/h20-23H,2-19H2,1H3
Clave InChI
UMOIOBOWJASTRT-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)