Merck
I2875
Sigma-Aldrich
DL-Indole-3-lactic acid
~98%
Sinónimos:
β-(3-Indolyl)lactic acid, 2-Hydroxy-3-(3-indolyl)propanoic acid, 3-(3-Indolyl)-2-hydroxypropanoic acid, 3-Indolyllactic acid, Indolelactic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
205.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~98%
mp
145-146 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,12-13H,5H2,(H,14,15)
Clave InChI
XGILAAMKEQUXLS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Antibacterial agents
  • Dietary sweetener
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)