HUTR10498
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
Powered by SwitchGear Genomics™, 3′UTR, human, SERAC1
Sinónimos:
HUTR
About This Item
descripción
Functional Validation of miRNA Gene Targets
Línea del producto
MISSION®
concentración
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
secuencia 3′UTR humana
TGTAAGCCAAAGAAAAAGGATGCTTTTTTGTACCAGCGTACTTTACAATTCATTCGTGAAGCTTTAGCCAAAGACCTTGAAAACTAACAGTTGTGCTCTTCCAGTTTTCATATGTGAATTCAGTGCAAGAAACTTGGTGTTCTGTTTCTTCTTTTAAGCTCTATGCAATCATGCAAACATAGTGATCATAGCGTCAACATGGTCTGGAGTGTGTTGCAGACTACAGAACATTGTTCTCCCTTCAAGCGCTGTAAA (3′UTR sequences are truncated after the first 255 bases)
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SERAC1(84947)
Aplicación
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)