Documentos clave
HS4427S
Centrifuge Tube
capacity 50 mL, natural, skirted bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
Seleccione un Tamaño
500 EACH
MXP 4,480.00
MXP 4,480.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EACH
MXP 4,480.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.78
MXP 4,480.00
Check Cart for Availability
Materiales
natural
skirted bottom
esterilidad
sterile
Características
cap external threaded
graduations
envase
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS4427S
Parámetros
9,500 × g max. RCF
tapón diám.
34.9 mm
capacidad
50 mL
tubo diám.
29 mm
idoneidad
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Descripción general
The Conical, Skirted, Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Características y beneficios
  • Conical Skirted Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations at 5 mL intervals
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)