Documentos clave
HS206372C
Transfer Pipette
working volume 2 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Seleccione un Tamaño
500 EACH
MXP 3,427.00
MXP 3,427.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EACH
MXP 3,427.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
MXP 3,427.00
Check Cart for Availability
Materiales
polyethylene
esterilidad
sterile
Características
graduations 0.5 mL
envase
pack of 500 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS206372C
capacidad
5 mL
volumen de trabajo
2 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Características y beneficios
  • 2 mL working volume (5 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Sterile, single wrapped
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)