Documentos clave
HS206203
Pipette Stand
Pipette Stand
acrylic, to hold, 3 pipette(s), clear
Seleccione un Tamaño
1 EACH
MXP 1,152.00
MXP 1,152.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
MXP 1,152.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.01
MXP 1,152.00
Check Cart for Availability
Materiales
acrylic
clear
Características
to hold 3 pipette(s)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS206203
L × An × Al
153 mm × 172 mm × 206.4 mm
Descripción general
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
Características y beneficios
  • 6-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review