HPA076768
Anti-CAPNS2
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Sinónimos:
MGC12536, MGC14804
Seleccione un Tamaño
MXP 12,107.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 12,107.00
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
validación mejorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
secuencia del inmunógeno
KWQCVYKQYDRDHSGSLGSSQLRGALQAAGFQLNEQLYQMIVRRYANEDGD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAPNS2(84290)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
KWQCVYKQYDRDHSGSLGSSQLRGALQAAGFQLNEQLYQMIVRRYANEDGD
Aplicación
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)