HPA041402
Anti-CARMIL2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-LRRC16C, Anti-RLTPR, Anti-Carmil2, Anti-Lrrc16c, Anti-Rgd motif, leucine rich repeats, tropomodulin domain and proline-rich containing
Seleccione un Tamaño
MXP 12,107.00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 12,107.00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
secuencia del inmunógeno
EVNELCQSVQEHVELLGCGAGPQGEAAVRQAEDAIQNANFSLSILPILYEAGSSPSHHWQLGQKLEGLLRQVGEVCRQDIQDFTQ
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RLTPR(146206)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Anti-RLTPR antibody produced in rabbit has been used in western blotting.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)