HMI0972
MISSION® microRNA Mimic
hsa-miR-941
About This Item
Línea del producto
MISSION®
Formulario
solid
secuencia madura
CACCCGGCUGUGUGCACAUGUGC
Nº de acceso Sanger mature/minor
Nº de acceso Sanger microRNA
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... hsa-miR-941(100126329)
Descripción general
- Optimized and ready for transfection.
- Novel MISSION miRNA mimic design has been functionally tested for knockdown efficiency against natural miRNA targets.
- Unique MISSION miRNA mimic design significantly reduces possible sense strand off target effects.
- Available as a whole human library and individual miRNA targets.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)