Merck
H9392
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide III-S sodium salt
Sinónimos:
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcNS
About This Item
Fórmula lineal:
C12H16NO16S2Na3
Número de CAS:
Peso molecular:
563.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
Porcine
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].OCC(O)C(OC1OC(=CC(O)C1OS(O)(=O)=O)C(O)=O)C(O)C(NS(O)(=O)=O)C=O
InChI
1S/C12H19NO16S2.Na.H/c14-2-4(13-30(21,22)23)8(18)9(6(17)3-15)28-12-10(29-31(24,25)26)5(16)1-7(27-12)11(19)20;;/h1-2,4-6,8-10,12-13,15-18H,3H2,(H,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;
Clave InChI
PYSLWUAQYWXSFK-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Otras notas
In the following listings, ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
Nota de preparación
Produced by the action of heparinase I and II
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)