Merck
H8261
Supelco
C₁₈-Derivatized Silica Gel Chromatography Media
360-950 mesh
Seleccione un Tamaño
100 G
MXP 20,551.00
MXP 20,551.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
MXP 20,551.00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
MXP 20,551.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Derivatized Silica Gel, 15-40 μm mean particle size, average diameter 60 Å
Extensión del etiquetado
~22% carbon loading
superficie
500 m2/g
tamaño medio de partícula
15-40 μm
tamaño de poro
60 Å average diameter
Nota de preparación
Prepared by the reaction of silica gel with n-octadecyltrichlorosilane. After hydrolysis of the unreacted chloro groups, hydroxyl groups are blocked with trimethylsilyl groups.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)