Documentos clave
H4542
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C9*3 (I359L), human
recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C9 I359L, CYP2C9 Il359Leu
Seleccione un Tamaño
1000 PMOL
MXP 13,522.00
MXP 13,522.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 PMOL
MXP 13,522.00
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
MXP 13,522.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
descripción
purified, soluble
Formulario
liquid
actividad específica
3-56 units/mg protein
mol peso
54423.1 g/mol
concentración
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL
6-14 nmol/mg protein (specific content)
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CYP2C9(1559)
Descripción general
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Definición de unidad
One unit will convert 1.0 nanomole of diclofenac (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid) 4`-hydroxylated product per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)