Merck
H2381
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane
Sinónimos:
1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
About This Item
Fórmula lineal:
NH2(CH2)6NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.20
Beilstein:
1098307
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCCCCCN
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)