Merck
GW21965A
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA10 (ab1) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CI-42KD, Anti-NADH dehydrogenase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Genway 15-288-21965A
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDUFA10(4705)
Inmunógeno
Immunogen Sequence: GI # 4758768, sequence 21-140
Recombinant NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 α subcomplex, 10, 42kDa
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)