Documentos clave
GN784074
Greiner LUMITRAC 600 microplate
384 well, HiBase, high binding, Small Volume, white
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiales
white
envase
pack of 40 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 784074
disponibilidad
available only in China
tamaño
384 wells
idoneidad
suitable for (cell culture)
Información legal
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
small volume is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)