Documentos clave
GN682201
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
0.5 mL, translucent, flat cap
Sinónimos:
Greiner PCR tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
envase
pack of 10000 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 682201
disponibilidad
available only in China
técnicas
PCR: suitable
idoneidad
suitable for (PCR applications)
Descripción general
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)