Documentos clave
GERPN1635
Rapid-Hyb Buffer
Cytiva RPN1635, pack of 125 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
envase
pack of 125 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva RPN1635
condiciones de almacenamiento
room temperature (Under these conditions the product is stable for at least 3 months)
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)