Documentos clave
GE80-1129-32
GelBond Film 124 X 258 mm, (Pkg/50)
Cytiva 80-1129-32, pack of 50 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 50 pieces
fabricante / nombre comercial
Cytiva 80-1129-32
disponibilidad
not available in Japan
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
GelBond PAGfilm is a polyester film with a treated surface which binds to the agarose gel.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)