GE18-1035-32
CleanGel IEF precast gels
Polyacrylamide gel, 5% T/3% C, gel 110 mm L, pack of 5 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyester film
descripción
Polyacrylamide gel, 5% T/3% C
Formulario
solid
Características
wetted part: no
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 18103532
L × grosor
110 mm × 0.5 mm
color
Colorless
Descripción general
Características y beneficios
- Perform sensitive procedures using precast gels that are carefully washed and dried after casting to remove catalysts and unpolymerized material.
- Customize IEF separations by reswelling in a suitable mixture of carrier ampholytes and other additives such as detergents or denaturants.
- Handle mechanically stable, plastic-backed gels with confidence.
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)