GE17-6002-36
ETTAN DALT Gel, 12.5
Cytiva 17600236, solid
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Características
wetted part: no
envase
pkg of 6 packs
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17600236
color
colorless
solubilidad
soluble (Insoluble cold water and hot water)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Características y beneficios
- Highest capacity electrophoresis unit with the largest precast gels available (26 x 20 cm).
- Stable, discontinuous buffer system in a precast, homogeneous gel features high batch-to-batch reproducibility.
- Simple-to-use gel cassettes for gel loading, unloading, and storage.
- Programmable power supply and temperature control ensure high reproducibility among runs.
- System design minimizes buffer consumption.
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This protocol shows how to insert gels into Ettan™ DALT electrophoresis units.
Contenido relacionado
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels