Documentos clave
GE17545909
HiTrap® Capto Butyl
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 17-5459-09, 75 μm avg. part. size
Seleccione un Tamaño
5 X 5 ML
MXP 17,160.00
MXP 17,160.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 5 ML
MXP 17,160.00
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
MXP 17,160.00
Check Cart for Availability
envase
pkg of 5 × 5 mL
fabricante / nombre comercial
17-5459-09
Cytiva
tam. prom. pieza
75 μm
Descripción general
Capto Phenyl (High sub) and Capto Butyl are hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins used in the capture and intermediate stages of protein purification.
  • Aliphatic ligand coupled with a flexible spacer for laboratory and process applications requiring a HIC resin with low to resin hydrophobicity
  • Highly rigid matrix enables high flow rates, long bed heights and faster throughput
  • Improves productivity and process economy in downstream operations
  • Narrow specification range ensures robust performance in sensitive processes
  • Excellent chemical stability allows cleaning with all standard CIP solutions, including 1 M sodium hydroxide
Información legal
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)