GE17-5458-12
HiTrap® 1X5 ML, KappaSelect
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Cytiva
lecho volumen
5 mL
columna D.I.
16 mm
Matriz
highly cross-linked agarose
diámetro promedio
75 μm
cleaning
2-12
Intervalo de trabajo
3-10
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Descripción general
- KappaSelect is an affinity chromatography resin designed for the purification of human Fab (kappa) fragments.
- It is a rigid agarose base matrix that facilitates high flow rates and large volume processing of samples for efficient throughput.
- The Fab purity and productivity are maintained by the low ligand leakage.
- Non-mammalian derived product is also effective in binding IgG, IgA, and IgM target molecules.
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)