Documentos clave
GE17-5458-11
HiTrap® 5x1 ml, KappaSelect
Seleccione un Tamaño
5 ML
MXP 28,160.00
MXP 28,160.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
MXP 28,160.00
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
MXP 28,160.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
fabricante / nombre comercial
Cytiva
lecho volumen
1 mL
columna D.I.
7 mm
Matriz
highly cross-linked agarose
diámetro promedio
75 μm
cleaning
2-10
Intervalo de trabajo
3-10
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Descripción general
  • KappaSelect is an affinity chromatography resin designed for the purification of human Fab (kappa) fragments.
  • It is a rigid agarose base matrix that facilitates high flow rates and large volume processing of samples for efficient throughput.
  • The Fab purity and productivity are maintained by the low ligand leakage.
  • Non-mammalian derived product is also effective in binding IgG, IgA, and IgM target molecules.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 8 °C. (20% Ethanol)
Información legal
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)