GE17-5443-01
Capto™ DEAE
Cytiva 17-5443-01, pack of 100 mL
About This Item
Productos recomendados
ligand
diethylaminoethyl
descripción
Ion Exchanger Type (value)
envase
pack of 100 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-5443-01
Matriz
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
diámetro promedio
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
Intervalo de trabajo
2-12
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Categorías relacionadas
Descripción general
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)