GE17-1195-01
HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-200 HR
Cytiva 17-1195-01, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene (PP)
mol peso
5000-250000 Da (globular proteins)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-1195-01
Parámetros
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.15 Mpa (22 psi)
lecho volumen
320 mL
columna L × D.I.
60 cm × 26 mm
Matriz
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
grupo activo de la matriz
dextran-acrylamide phase
tam. prom. pieza
50 μm
cleaning
2-13
Intervalo de trabajo
3-11
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Características y beneficios
- Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix.
- Gel filtration columns for low to medium pressure AKTA systems.
- Well-established in industrial production.
- The HiPrep™ Sephacryl® series offers reproducible separations over a wide molecular weight range.
- Convenient, prepacked HiPrep™ Sephacryl® columns speed up protein purification.
Idoneidad
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Contenido relacionado
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.