GE17-0911-01
Cytopore™ 1
Cytiva, dry powder
About This Item
Productos recomendados
Características
dry powder
fabricante / nombre comercial
17-0911-01
Cytiva
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)