GE17-0671-01
Mono Q® PC 1.6/5
About This Item
ligand
-OCH2CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH2N+(CH3)3
descripción
Ion Exchanger Type (value)
envase
pkg of 1 ea
Parámetros
725 psi
lecho tamaño
1.6 mm × 50 mm
lecho volumen
0.1 mL
columna D.I.
1.6 mm
Matriz
monodisperse porous polystyrene/divinyl benzene beads
grupo activo de la matriz
ammonium, quaternary phase
tam. prom. pieza
10 μm
cleaning
1-14
Intervalo de trabajo
2-12
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Características y beneficios
- Monodisperse 10 μm porous beads yield high resolution, dynamic capacity, reproducibility, and durability.
- Maximum resolution is achieved from the efficiency of small, perfectly spherical monodispersed particles optimally packed in columns coupled with the excellent selectivities of the Q ion exchangers.
- Compatible with ÄKTA® design, FPLC™ System, and other high-performance LC systems.
- MonoBeads are also available as Mono P® for chromatofocusing
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)