GE17-0240-01
SP-Sephadex® C-50
Cytiva 17-0240-01, pack of 100 g
About This Item
Productos recomendados
descripción
Ion Exchanger Type (value)
Características
autoclavable Swollen, in salt form for 30 min at 120°C
envase
pack of 100 g
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0240-01
Parámetros
<45 cm/hr flow rate (at 25°C, HR 16/10 column 5 cm bed height)
tamaño de partícula
40-120 μm (dry)
Intervalo de trabajo
4-13
capacidad
binding capacity
Descripción general
Aplicación
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
"" - ""
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)