Documentos clave
GE11-0007-68
Solvent Filter
(PTFE), Cytiva
About This Item
El producto GE11-0007-68 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
(PTFE)
descripción
The wetted parts are resistant to organic solvents and salt buffers commonly used in chromatography of biomolecules, except 100% Ethyl acetate, 100% Hexane and 100% Tetrahydrofuran
Características
Wetted Material: Polytetrafluoroethene (PTFE)
fabricante / nombre comercial
11-0007-68
Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)