GBL665182
Grace Bio-Labs silicone isolator sheet material
thickness 0.9 mm, (Adhesive on one side)
Sinónimos:
adhesive isolator, silicone blocker
About This Item
Productos recomendados
Materiales
red silicon
Características
(Adhesive on one side)
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 665182
L × An
180 mm × 130 mm
grosor
0.9 mm
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)