Merck
G9503
Sigma-Aldrich
Gly-Gly-Leu
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
245.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)