G8770
Growth Hormone Releasing Factor Fragment 1-40 human
≥90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C194H317N61O63S
Número de CAS:
Peso molecular:
4544.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Ensayo
≥90% (HPLC)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GHRH(2691)
Amino Acid Sequence
Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-Ser-Asn-Gln-Glu-Arg-Gly-Ala
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Equipotent to GRF (1-44) in stimulating release of somatotropin from anterior pituitary; endogenous peptide originally found in human pancreatic tumor cells, but also seen in hypothalamus
Ligadura / enlace
Similar to G 0263, but prepared by Sigma.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)