G8671
PDGFRβ(557-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
CD140B, JTK12, PDGFR1
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nivel de calidad
Línea del producto
PRECISIO® Kinase
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
16-22 nmol/min·mg
mol peso
~104 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PDGFRB(5159)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)