G8378
Guanosine 5′-tetraphosphate tris salt
from Saccharomyces cerevisiae, ~95%
Sinónimos:
G-tetra-P
About This Item
Productos recomendados
biological source
Saccharomyces cerevisiae
assay
~95%
form
solid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H17N5O17P4.C4H11NO3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(29-9)1-28-34(22,23)31-36(26,27)32-35(24,25)30-33(19,20)21;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);6-8H,1-3,5H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI key
ZEHPDAAYQIAYON-GWTDSMLYSA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?