G8129
Guanosine 2′:3′-cyclic monophosphate sodium salt
~97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
~97%
solubilidad
H2O: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(CO)C4OP(O)(=O)OC34)c2N1
InChI
1S/C10H12N5O7P.Na.H/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-6-5(3(1-16)20-9)21-23(18,19)22-6;;/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);;
Clave InChI
HOTMPXGKAYLTBL-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)