G7754
L-Glutamic acid γ-(α-naphthylamide) monohydrate
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
solubility
1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.N[C@@H](CCC(=O)Nc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3.H2O/c16-12(15(19)20)8-9-14(18)17-13-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)13;/h1-7,12H,8-9,16H2,(H,17,18)(H,19,20);1H2/t12-;/m0./s1
InChI key
QJIBNSSNADIAKZ-YDALLXLXSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?