Documentos clave
G5901
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 95 μm, open area size 55%
Seleccione un Tamaño
1 VIAL
MXP 1,127.00
MXP 1,127.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 VIAL
MXP 1,127.00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
MXP 1,127.00
Check Cart for Availability
Materiales
copper
descripción
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
envase
vial of 100 grids
Diámetro
rejilla tamaño
200 mesh × 125 μm pitch
agujero An
95 μm
área abierta tamaño
55%
Descripción general
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)