Documentos clave
G5761
Glycine β-naphthylamide hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
protein purification: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCC(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12N2O.ClH/c13-8-12(15)14-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11;/h1-7H,8,13H2,(H,14,15);1H
InChI key
CDOBGWIHUYXBJY-UHFFFAOYSA-N
Application
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.