Merck
G1765
Sigma-Aldrich
Glucógeno from oyster
Type XI
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
origen biológico
animal (oyster)
tpo
Type XI
Formulario
powder
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Clave InChI
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Descripción general
El glucógeno es un polímero ramificado de glucosa sintetizado por las células animales para el almacenamiento y la liberación de energía. Está construido predominantemente por enlaces α1→4 glucosídicos y ramificaciones creadas mediante enlaces α1→6 glucosídicos.
Aplicación
El glucógeno de la ostra se ha utilizado para inducir inflamación y promover la extravasación de los granulocitos y los neutrófilos en modelos animales después de su inyección intraperitoneal. El glucógeno actúa también como una sonda de permeabilidad vascular.
Otras notas
High molecular weight
Nota de preparación
Prepared by a modification of Bueding, E., and Orrell, S.A., Jr., J. Biol. Chem., 236, 2854 (1961).
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Juan M Pascual et al.
JAMA neurology, 70(6), 756-763 (2013-04-24)
The physiological relevance of acid maltase (acid α-glucosidase, an enzyme that degrades lysosomal glycogen) is well recognized in liver and muscle. In late (adult)-onset acid maltase deficiency (glycogen storage disease type II [GSD II]), glycogen accumulates inside muscular lysosomes in
Gustavo Gomes de Araujo et al.
Laboratory animals, 47(1), 36-42 (2013-03-08)
This study was undertaken to characterize the effects of monotonous training at lactate minimum (LM) intensity on aerobic and anaerobic performances; glycogen concentrations in the soleus muscle, the gastrocnemius muscle and the liver; and creatine kinase (CK), free fatty acids
Joachim Nielsen et al.
Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme, 38(2), 91-99 (2013-02-27)
Glucose is stored in skeletal muscle fibers as glycogen, a branched-chain polymer observed in electron microscopy images as roughly spherical particles (known as β-particles of 10-45 nm in diameter), which are distributed in distinct localizations within the myofibers and are
Mehdi Rahimpour et al.
The Biochemical journal, 452(3), 559-573 (2013-03-30)
Escherichia coli glycogen metabolism involves the regulation of glgBXCAP operon expression and allosteric control of the GlgC [ADPG (ADP-glucose) pyrophosphorylase]-mediated catalysis of ATP and G1P (glucose-1-phosphate) to ADPG linked to glycogen biosynthesis. E. coli glycogen metabolism is also affected by glgS.
Monica Dus et al.
Nature neuroscience, 16(5), 526-528 (2013-04-02)
Animals can determine the nutritional value of sugar without the influence of taste. We examined a Drosophila mutant that is insensitive to the nutritional value of sugars, responding only to the concentration (that is, sweetness). The affected gene encodes a