G0540
Monoclonal Anti-Granulotyte Colony Stimulating Factor antibody produced in rat
clone 67604.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-G-CSF
About This Item
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
67604.111, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse
técnicas
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Csf3(12985)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)