Documentos clave
G0288
Sigma-Aldrich
β-(1→3,6)-Galactosidase, positionally specific from Xanthomonas manihotis
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
1 VIAL
MXP 23,166.00
MXP 23,166.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 VIAL
MXP 23,166.00
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
MXP 23,166.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous solution
actividad específica
≥120 units/mg protein
envase
vial of 1.9 units
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... GLB1(2720)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Releases β(1→3)- and β(1→6)-linked galactose from the non-reducing end of complex oligosaccharides.
Definición de unidad
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside per min at pH 5.0 at 37°C.
Forma física
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)