FFW
Fireflies, whole, desiccated
for bioluminescence
About This Item
Productos recomendados
técnicas
toxicology assay: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)