Merck
F9882
SAFC
Undecaprenol
~95%
Sinónimos:
Prenol C55
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C55H90O
Número de CAS:
Peso molecular:
767.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO