Merck
F9751
Sigma-Aldrich
N-Formyl-L-tyrosine
powder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
209.20
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(=O)N[C@@]([H])(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c12-6-11-9(10(14)15)5-7-1-3-8(13)4-2-7/h1-4,6,9,13H,5H2,(H,11,12)(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clave InChI
ROUWPHMRHBMAFE-VIFPVBQESA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mostafa Basiony et al.
Journal of fungi (Basel, Switzerland), 6(2) (2020-06-07)
The dityrosine layer is a unique structure present in the spore wall of the budding yeast Saccharomyces cerevisiae. The primary constituent of this layer is bisformyl dityrosine. A sporulation-specific protein, Dit1 is localized in the spore cytosol and produces a
Leo D Bemena et al.
Journal of biochemistry, 163(2), 123-131 (2018-01-25)
The outermost layer of the yeast Saccharomyces cerevisiae spore, termed the dityrosine layer, is primarily composed of bisformyl dityrosine. Bisformyl dityrosine is produced in the spore cytosol by crosslinking of two formyl tyrosine molecules, after which it is transported to