Merck
F9641
Sigma-Aldrich
3-Fucosyllactose
from human milk, ≥95% (HPAE/PAD)
Sinónimos:
α-L-Fuc-(1→3)-[β-D-Gal-(1→4)]-D-Glc, 3-FL
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H32O15
Número de CAS:
Peso molecular:
488.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
biological source
human milk
assay
≥95% (HPAE/PAD)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1OC(O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Linkage
Terminal Glc analog of Lewis-X trisaccharide.