Merck
F7170
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-D-homophe-OH
Sinónimos:
(R)-N-Fmoc-2-Amino-4-phenylbutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
401.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)