F3927
Fluorescein-α-D-mannopyranoside−polyacrylamide
powder
Sinónimos:
α-D-Man-PAA-FI
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Formulario
powder
mol peso
~30 kDa
color
yellow
aplicaciones
detection
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Fluorescein-α-D-mannopyranoside−polyacrylamide (α-D-Man-PAA-FI) may be used as a glycoprobe (Glyc-PAA) for detection of binding sites using fluorescent microscopy techniques.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)